Få mere at vide
LAS-34823, TRC
Artikelnummer. 30476300
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30476300 10 mg
30466056 100 mg
30464577 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30476300 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL39503010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1708930-15-7
Molekylær formel C16H24BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 342.27
Synonym LAS-34823, (R)-3-Hydroxy-1-(3-phenoxypropyl)-1-azoniabicyclo[2,2.2]octane Bromide, (R)-3-Hydroxy-1-(3-phenoxypropyl)quinuclidium Bromide
IUPAC navn (3R)-1-(3-phenoxypropyl)-1-azoniabicyclo[2.2.2]oktan-3-ol; Bromid
SMIL [Br-].O[C@H]1C[N+]2(CCCOc3ccccc3)CCC1CC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aclidinium Bromide Impurity 2
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H24NO2.BrH/c18-16-13-17(10-7-14(16)8-11-17)9-4-12-19-15-5-2-1-3-6-15;/h1-3,5-6,14,16,18H,4,7-13H2;1H/q+1;/p-1/t14?,16-,17?;/m0./s1
Formel vægt 341.099