Få mere at vide
Larotaxel, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Larotaxel |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C45H53NO14/c1-23-29(57-39(52)33(49)32(26-15-11-9-12-16-26)46-40(53)60-41(4,5)6)21-45(54)37(58-38(51)27-17-13-10-14-18-27)35-43(36(50)34(56-24(2)47)31(23)42(45,7)8)20-28(43)19-30-44(35,22-55-30)59-25(3)48/h9-18,28-30,32-35,37,49,54H,19-22H2,1-8H3,(H,46,53)/t28-,29+,30-,32+,33-,34-,35+,37+,43-,44+,45-/m1/s1 |
| Formel vægt | 831.3466 |