missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Larixyl Acetate, TRC

Artikelnummer. 30012022
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012022 50 mg
30011196 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012022 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL17595550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 4608-49-5
Molekylær formel C22 H36 O3
Molekylvægt (g/mol) 348.52
Synonym (αS,1S,4S,4aS,8aR)-4-(Acetyloxy)-α-ethenyldecahydro-α,5,5,8a-tetramethyl-2-methylene-1-naphthalenepropanol, [1S-[1α(R*),4β,4aβ,8aα]]-4-(Acetyloxy)-α-ethenyldecahydro-α,5,5,8a-tetramethyl-2-methylene-1-naphthalenepropanol
IUPAC navn [(3S)-5-[(1S,4S,4aS,8aR)-4-hydroxy-5,5,8a-trimethyl-2-methylidene-3,4,4a,6,7,8-hexahydro-1H-naphthalen-1-yl]-3-methylpent-1-en-3-yl] acetate
SMIL CC(=O)O[C@@](C)(CC[C@H]1C(=C)C[C@H](O)[C@H]2C(C)(C)CCC[C@]12C)C=C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Larixyl Acetate
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C22H36O3/c1-8-21(6,25-16(3)23)13-10-17-15(2)14-18(24)19-20(4,5)11-9-12-22(17,19)7/h8,17-19,24H,1-2,9-14H2,3-7H3/t17-,18-,19-,21+,22+/m0/s1
Formel vægt 348.2664
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.