Få mere at vide
Larixol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Larixol |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H34O2/c1-7-19(5,22)12-9-15-14(2)13-16(21)17-18(3,4)10-8-11-20(15,17)6/h7,15-17,21-22H,1-2,8-13H2,3-6H3/t15-,16-,17-,19+,20+/m0/s1 |
| Formel vægt | 306.2559 |