Få mere at vide
Bel-Art™ Stort vægtet sikkerhedsskjold
Artikelnummer. 15323725
Skift visning
Dimensioner (L x B):
17 x 50 cm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
15323725 17 x 50 cm
1 options
Artikelnummer. 15323725 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. H249640000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4660.00 DKK
    4358.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 302.00 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tyk, klar polycarbonatbarriere med høj slagfasthed og optisk klarhed.
  • Stabil, tresidet konstruktion giver front- og sidebeskyttelse mod flyvende affald
  • Kraftig stålbund belagt med blå epoxy
  • 4,7 mm tyk polycarbonat barriere
  • Belagte stålbolte, møtrikker og spændeskiver, der bruges til montering, sikrer lang levetid og rustbestandighed
  • Skibe i overstørrelse
  • Shields opfylder High Mass Impact Test og High Velocity Impact Test
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 17 x 50 cm
Højde (metrisk) 91 cm
Linsetype ANSI
Form Rektangulær
Tykkelse (engelsk) 0,18 tommer.
Tykkelse (metrisk) 4.7 mm
Bredde (engelsk) 19,5''
Bredde (metrisk) 50 cm
Linsebelægning Ubelagt
Oversigt Stabil, tresidet konstruktion; Kraftig stålbund belagt med blå epoxy
Farve Klar
Linsefarve Ingen
Produkttype Vægtet sikkerhedsskjold
Vægt (metrisk) 8.9 kg
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Ingen
Rammemateriale Stål
UV beskyttelse Ingen