Få mere at vide
Gilac™ Stor volumenbeholder med drejelige hjul og bremser
Artikelnummer. 17978811
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 l
170 l
220 l
310 l
500 l
Inkluderer:
2 drejelige hjul med bremser
4 drejelige hjul, 2 bremser
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Inkluderer unitSize
17978811 100 l 2 drejelige hjul med bremser -
17948621 100 l 4 drejelige hjul, 2 bremser -
17908821 170 l 2 drejelige hjul med bremser -
17968411 170 l 4 drejelige hjul, 2 bremser -
17998881 220 l 2 drejelige hjul med bremser -
17948961 220 l 4 drejelige hjul, 2 bremser -
17918501 310 l 2 drejelige hjul med bremser -
17928621 310 l 4 drejelige hjul, 2 bremser -
17988881 500 l 2 drejelige hjul med bremser -
17908891 500 l 4 drejelige hjul, 2 bremser Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17978811 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G147031
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Container med stort volumen med drejelige hjul og bremser er den økonomiske løsning til at flytte store containere rundt.
  • Den økonomiske løsning til at flytte store containere rundt.
  • Rustfri stålhjul og befæstelser.
  • Rustfrit stål anbefales i fugtige omgivelser (ingen skader på lejer, selv i nærværelse af vand).
  • Belastningskapacitet kun til informationsformål (afhængig af hvordan belastningen er fordelt og driftstemperatur).
  • Bund med pakninger på akslen for perfekt tætning.
  • Volumen i liter svarer til beholderen fyldt til randen.
Tekniske data
Type Opbevaringstaske
Materiale HDPE
Farve Hvid
Form Rektangulær
Kapacitet (engelsk) 26,4 gal.
Kapacitet (metrisk) 100 l
Inkluderer 2 drejelige hjul med bremser