Få mere at vide
Gilac™ Stor volumenbeholder med drejelige hjul og bremser
Beskrivelse
- Den økonomiske løsning til at flytte store containere rundt.
- Rustfri stålhjul og befæstelser.
- Rustfrit stål anbefales i fugtige omgivelser (ingen skader på lejer, selv i nærværelse af vand).
- Belastningskapacitet kun til informationsformål (afhængig af hvordan belastningen er fordelt og driftstemperatur).
- Bund med pakninger på akslen for perfekt tætning.
- Volumen i liter svarer til beholderen fyldt til randen.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Opbevaringstaske |
| Materiale | HDPE |
| Farve | Hvid |
| Form | Rektangulær |
| Kapacitet (engelsk) | 132,1 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 500 l |
| Inkluderer | 4 drejelige hjul, 2 bremser |