Få mere at vide
OHAUS™ Store ærmer med to ben
Artikelnummer. p-7158984 Shop alle Ohaus produkter
Materiale:
Glasfiber
Vinyl
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15742669
Brand: OHAUS™ 30400255
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
OHAUS™ Store ærmer med to ben er til brug med klemmer og kan nemt fjernes for rengøring eller udskiftning.
  • Fås i rød vinyl og glasfiber
  • Glasfiberhylstre er ideelle til påføring over 100 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 2
Type Gænge ærme
Materiale Vinyl
Størrelse Større
Farve Rød