Få mere at vide
OHAUS™ Store ærmer med to ben
Artikelnummer. 15742669 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Materiale:
Glasfiber
Vinyl
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale unitSize
15742669 Vinyl Hver
15752669 Glasfiber Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15742669 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30400255
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
OHAUS™ Store ærmer med to ben er til brug med klemmer og kan nemt fjernes for rengøring eller udskiftning.
  • Fås i rød vinyl og glasfiber
  • Glasfiberhylstre er ideelle til påføring over 100 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 2
Type Gænge ærme
Materiale Vinyl
Størrelse Større
Farve Rød