Få mere at vide
Micronova™ Store Tote Liners / Tank Covers
Artikelnummer. p-200109617 Shop alle Micronova produkter
Dimensioner (L x B):
210 x 165 cm (82 x 65 tommer)
305 x 255 cm (120 x 101 tommer)
Tykkelse (metrisk):
1 mm
3 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Artikelnummer. 18853350
Brand: Micronova™ BL1120IRB
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tote Liners / Tank Covers er designet til bortskaffelse, overførsel og opbevaring af materialer i kontrollerede miljøer. Fremstillet af FDA-kompatibelt LDPE, har de god kompatibilitet med almindelige rengøringsmidler. Tilgængelig bestrålet og individuelt pakket eller ikke-steril på en plastikkernerulle.
  • Materiale: LDPE
  • Farve: Klar
  • Lukketype: Ingen
  • Beskrivelse: Kvistet (foldet bund, der passer bedre til rektangulære beholdere)
  • Engangsbrug: Engangsbrug
  • Autoklaverbar: Nej
  • Til brug med (applikation): Bortskaffelse eller overførsel af materiale eller som et letvægtsdæksel
  • Til brug med (udstyr): kassebeholdere eller tanke
  • Temperaturområde (metrisk): Omgivelsestemperatur (anbefalet mellem 15 - 25 °C)
Tekniske data
Indhold og opbevaring Må ikke opbevares i direkte sollys. Opbevar produktet i et rum, der er beskyttet mod ekstreme temperatur- og luftfugtighedsudsving og væk fra ultraviolette lyskilder
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 1400 gal.
Kapacitet (metrisk) 5000 L
Certificeringer/compliance ISO 9001 Certificeret Facility 10 -6 Sterilitetssikringsniveau i overensstemmelse med AAMI Retningslinjer for sterilisering
Lukketype Ingen
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Bortskaffelse eller overførsel af materiale eller som et letvægtsdæksel
Til brug med (udstyr) Tote beholdere eller tanke
Materiale LDPE
Sterilitet Steril
Tykkelse (metrisk) 1 mm
nr. pr. pakke 1/første pose, 1/dobbelt pose
Mængde 24 Pk.
Steriliseringsmetode Gammabestråling
Temperaturområde (metrisk) Omgivelsestemperatur (anbefalet mellem 15 °C til 25 °C)
Dimensioner (L x B) 305 x 255 cm (120 x 101 tommer)