Få mere at vide
Micronova™ Store Tote Liners / Tank Covers
Artikelnummer. 18853350 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
82 x 65 tommer
120 x 101 tommer
Tykkelse (metrisk):
1 mm
3 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Tykkelse (metrisk) Sterilitet
18853350 120 x 101 tommer 1 mm Steril
18863350 82 x 65 tommer 3 mm Steril
18873350 82 x 65 tommer 3 mm Ikke steril
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 18853350 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. BL1120IRB
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tote Liners / Tank Covers er designet til bortskaffelse, overførsel og opbevaring af materialer i kontrollerede miljøer. Fremstillet af FDA-kompatibelt LDPE, har de god kompatibilitet med almindelige rengøringsmidler. Tilgængelig bestrålet og individuelt pakket eller ikke-steril på en plastikkernerulle.
  • Materiale: LDPE
  • Farve: Klar
  • Lukketype: Ingen
  • Beskrivelse: Kvistet (foldet bund, der passer bedre til rektangulære beholdere)
  • Engangsbrug: Engangsbrug
  • Autoklaverbar: Nej
  • Til brug med (applikation): Bortskaffelse eller overførsel af materiale eller som et letvægtsdæksel
  • Til brug med (udstyr): kassebeholdere eller tanke
  • Temperaturområde (metrisk): Omgivelsestemperatur (anbefalet mellem 15 - 25 °C)
Tekniske data
Indhold og opbevaring Må ikke opbevares i direkte sollys. Opbevar produktet i et rum, der er beskyttet mod ekstreme temperatur- og luftfugtighedsudsving og væk fra ultraviolette lyskilder
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ISO 9001 Certificeret Facility 10 -6 Sterilitetssikringsniveau i overensstemmelse med AAMI Retningslinjer for sterilisering
Lukketype Ingen
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Bortskaffelse eller overførsel af materiale eller som et letvægtsdæksel
Til brug med (udstyr) Tote beholdere eller tanke
Materiale LDPE
Sterilitet Steril
nr. pr. pakke 1/første pose, 1/dobbelt pose
Mængde 24 Pk.
Steriliseringsmetode Gammabestråling
Temperaturområde (metrisk) Omgivelsestemperatur (anbefalet mellem 15 °C til 25 °C)
Dimensioner (L x B) 120 x 101 tommer
Kapacitet (engelsk) 1400 gal.
Kapacitet (metrisk) 5000 L
Tykkelse (metrisk) 1 mm