Få mere at vide
OHAUS™ Store ærmer med tre ben
Artikelnummer. p-7158983 Shop alle Ohaus produkter
Materiale:
Glasfiber
Vinyl
Farve:
Grå
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15702679
Brand: OHAUS™ 30400261
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
OHAUS™ Store ærmer med tre ben er til brug med klemmer og kan nemt fjernes for rengøring eller udskiftning.
  • Fås i rød eller sort vinyl og glasfiber
  • Glasfiberhylstre er ideelle til påføring over 100 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 3
Type Gænge ærme
Materiale Vinyl
Størrelse Større
Farve Rød