Få mere at vide
OHAUS™ Store ærmer med tre ben
Artikelnummer. 15742679 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Materiale:
Glasfiber
Vinyl
Farve:
Grå
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Farve Pakningsstørrelse
15742679 Vinyl Sort Hver
15702679 Vinyl Rød Hver
15712679 Glasfiber Grå Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15742679 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30400265
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.00 DKK
    61.25 DKK / Pakke med 1
    Spare 20.75 DKK
    25% Slukket
På lager
OHAUS™ Store ærmer med tre ben er til brug med klemmer og kan nemt fjernes for rengøring eller udskiftning.
  • Fås i rød eller sort vinyl og glasfiber
  • Glasfiberhylstre er ideelle til påføring over 100 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 3
Type Gænge ærme
Materiale Vinyl
Størrelse Større
Farve Sort