Få mere at vide
OHAUS™ Store ærmer med tre ben
Shop alle Ohaus produkter
Materiale:
Glasfiber
Vinyl
Farve:
Grå
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fås i rød eller sort vinyl og glasfiber
- Glasfiberhylstre er ideelle til påføring over 100 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 3 |
| Type | Gænge ærme |
| Materiale | Glasfiber |
| Størrelse | Større |
| Farve | Grå |