Få mere at vide
Justrite™ Stor ståltromletragt med selvlukkende låg
Artikelnummer. p-7070901
Inkluderer:
32 tommer flammedæmper med 2 tommer tromleprop og selvlukkende låg
6 tommer flammedæmper med 2 tommer tromleprop og selvlukkende låg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12746055
Brand: Justrite™ 08227
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Øg sikkerheden på arbejdspladsen og forbedre renligheden med det korrekte sikkerheds- og opbevaringsudstyr. De Justrite™ Stor ståltromletragt med selvlukkende dæksel hjælper med at forhindre spild ved overførsel af brændbare opløsningsmidler, fortyndere, olier eller malingaffald. Denne selvlukkende model opfylder NFPA1 og International Fire Code. Den lukker og låser automatisk, når et smeltbart led smelter ved 74°C under brandforhold.
Sikkerhedstromletragt, stor ståltragt med selvlukkende dæksel og 6 tommer flammefanger. Til brug med brændbare stoffer.
Tekniske data
Produkttype Stor ståltromletragt
Farve Gul
Til brug med (applikation) Brandfarlige stoffer
Materiale Stål (galvaniseret)
Inkluderer 6 tommer flammedæmper med 2 tommer tromleprop og selvlukkende låg