Få mere at vide
Whirl-pak™ Store stand-up tasker
Shop alle Whirl-Pak produkter
Kapacitet (metrisk):
4080 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Fungerer som en flaske
- Minimum lagerplads
- Nemmere prøveindsamling
- Nem at genbruge
- Selvstående
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Selvstående |
| Kapacitet (engelsk) | 138 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 4080 ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Til brug med (applikation) | At indsamle og indeholde |
| Inkluderer | Ethylenoxid (ETO) steriliseringscertifikat |
| Materiale | Polyethylen |
| Sterilitet | Steril |
| Tykkelse (metrisk) | 0.102 mm |
| Vis mere |