Få mere at vide
Slice™ Stor saks (afrundet spids)
Artikelnummer. 16493629
Skift visning
Farve:
Hvid/orange
Artikelnummer. Farve
16493629 Hvid/orange
1 options
Artikelnummer. 16493629 Leverandør Slice™ Leverandørnr. 10545
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    377.00 DKK
    352.42 DKK / Pakke med 1
    Spare 24.58 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Store sikkerhedssaks skærer hårde materialer som Kevlar-forstærket stof. Afrundede spidser, bløde greb, finger-friendly™ klinger
  • Zirconiumoxid Slice™ sikkerhedsblade
  • Holdbart forstærket nylonhåndtag med bløde fingergreb
  • Sikrere end traditionelle sakse
  • Finger-friendly™ kant holder 11x længere end metal
  • Ambidextrous design
  • Reducerer skader, lavere omkostninger
  • Ikke-gnistgivende, ikke-ledende, ikke-magnetiske klinger
  • Kemisk inerte klinger ruster aldrig
  • Olie-, smøremiddel- og vedligeholdelsesfri
  • BPA, phthalat og blyfri saks
  • Let og kompakt
  • Bladene er nemme at rengøre og kræver ingen vedligeholdelse
  • Tekniske data
    Produkttype Afrundet spids
    Længde (engelsk) 7,87 tommer
    Længde (metrisk) 200 mm
    Materiale GFN, TPE, rustfrit stål, zirconiumoxid
    Størrelse Større
    Farve Hvid/orange
    Til brug med (applikation) Sikkerhedsskæring
    Inkluderer zirkoniumoxid sikkerhedsklinge
    nr. pr. pakke 1 hv.
    Vægt (engelsk) 3,21 oz.
    Vægt (metrisk) 91 g
    Bredde (engelsk) 2,99 tommer.
    Bredde (metrisk) 76 mm