Få mere at vide
Scientific Industries SI™ Stort prøvesæt (model 302)
Artikelnummer. 15527325 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Vortex-Genie 2, Vortex-Genie Puls
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15527325 Vortex-Genie 2, Vortex-Genie Puls Hver
1 options
Artikelnummer. 15527325 Leverandør Scientific Industries SI™ Leverandørnr. 83041422
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1491.00 DKK
    1350.21 DKK / Pakke med 1
    Spare 140.79 DKK
    9% Slukket
På lager
Indeholder et stort udvalg af skumindsatser med høj densitet og andet tilbehør til brug med Vortex-Genie 2 og Vortex-Genie Pulsmixere. Scientific Industries SI™ Stort prøvesæt (model 302) giver et middel til at holde en række forskellige beholdere oprejst og stabilt under blanding.
  • Bruges sammen med Vortex-Genie 2 familie af mixere og Vortex-Genie Pulse til bægerglas, kolber og store rør.
  • Sættet indeholder:
    • Én forsænket platform
    • To elastiske bånd
    • Et udvalg af skumindsatser til rør med forskellige diametre (9 mm til 37 mm)
    • Én blank skumindsats til brugertilpasning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Vortex-Genie 2, Vortex-Genie Puls
Inkluderer 1 forsænket platform, 2 elastiske bånd, et udvalg af skumindsatser til rør med forskellige diametre (9 mm til 37 mm), 1 blank skumindsats til tilpasning.