Få mere at vide
Gilac™ Stor konditorkasse, 28 L
Artikelnummer. 17948571
Skift visning
Volumen (metrisk):
28 l
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
17948571 28 l
1 options
Artikelnummer. 17948571 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G1567241
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    177.45 DKK
    127.51 DKK / Pakke med 1
    Spare 49.94 DKK
    28% Slukket
Forventet forsendelse: 08-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Large 28 L Pastry Crate er en stablings- og indlejringskasse. Meget let at få fat i takket være praktiske, ergonomiske integrerede håndtag.
  • Stable og rede konditorkasse.
  • Letvægts.
  • Let at få fat i takket være praktiske, ergonomiske integrerede håndtag.
  • Stabelbar op til 2 m.
  • 1/2 omgang med retningsviser til stabling og rede.
Tekniske data
Produkttype Konditorkasse
Materiale Polyethylen
Farve Beige
Volumen (engelsk) 7,4 gallon
Volumen (metrisk) 28 l