Få mere at vide
BRAND™ Lab krus
Artikelnummer. 10496601 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10496601 250 mL Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 10496601 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 994675
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kraftig glaskonstruktion med satin finish. Gradueringsmærker op til 250mL.
  • Tung glaskonstruktion
  • Satin finish
  • Elegant design
  • Leveres i pakker med 6 stk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Glas
Uddannet Ja