Få mere at vide
Gilac™ Stor vasketøjskurv, 130 L
Farve:
Hvid
Mandelgrøn
Sand
Beskrivelse
- Meget modstandsdygtig og enestående holdbarhed.
- Designet til professionel brug.
- Velegnet til tung belastning og intensiv brug.
Tekniske data
Tekniske data
| Bredde (engelsk) | 22,6 tommer |
| Størrelse | Større |
| Produkttype | Vasketøjskurv |
| Bredde (metrisk) | 575 mm |
| Farve | Hvid |