Få mere at vide
Gilac™ Stor vasketøjskurv, 130 L
Artikelnummer. 17998591
Skift visning
Farve:
Hvid
Mandelgrøn
Sand
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
17998591 Sand
17958651 Hvid
17988841 Mandelgrøn
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17998591 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G611247
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    543.90 DKK
    390.66 DKK / Pakke med 1
    Spare 153.24 DKK
    28% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Stor 130 L vasketøjskurv er meget modstandsdygtig og enestående holdbar.
  • Meget modstandsdygtig og enestående holdbarhed.
  • Designet til professionel brug.
  • Velegnet til tung belastning og intensiv brug.
Tekniske data
Bredde (engelsk) 22,6 tommer
Størrelse Større
Produkttype Vasketøjskurv
Bredde (metrisk) 575 mm
Farve Sand