Få mere at vide
Gilac™ Stor vasketøjskurv, 130 L
Beskrivelse
- Meget modstandsdygtig og enestående holdbarhed.
- Designet til professionel brug.
- Velegnet til tung belastning og intensiv brug.
Tekniske data
Tekniske data
| Bredde (engelsk) | 22,6 tommer |
| Størrelse | Større |
| Produkttype | Vasketøjskurv |
| Dimensioner (L x B x H) | 80 cm x 57.5 cm x 29 cm |
| Farve | Hvid |