Få mere at vide
KGW Isotherm™ Store isolerende Dewar-kolber, blå med låg og greb
Kapacitet (metrisk):
28 l
Beskrivelse
- Nem håndtering med to sidegreb
- Isoleret låg af hvidlakeret aluminium med plastikgreb
- Fremstillet af fuldforsølvet borosilikatglas iht ISO 3585
- Beskyttelseskabinet lavet af blåt belagt metal
- Anvendelsesområde:
- Fleksible laboratorie-, medicinske og bioteknologiske applikationer
- Opbevar/transporter flydende nitrogen (N 2 ), tøris (CO 2 ) og temperaturfølsomme varer
- Velegnet som isoleringskolbe
- Hydrolytisk modstand: iflg ISO 719 (98 °C)
- Hydrolytisk modstand: iflg ISO 720 (121 °C)
- Syrebestandighed: iflg ISO 1776
- Alkalisk modstand: iflg ISO 695-A2
- Temperaturområde:
- Glasrefill fra -200 °C til + 150 °C, i kort tid 200 °C
- Hus med monteringsgummi og Latizell buffer fra -10 C °til + 60 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Type låg låg | Isoleret, hvidlakeret aluminium, løst lied, med håndtag |
| Farve | Blå |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 28-30 cm |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring og transport af temperaturfølsomme varer f.eks. tøris |
| Højde (metrisk) Indvendig | 62 cm |
| Højde (metrisk) | 75 cm |
| Inkluderer | Sidegreb, Låg |
| Model- | 34 C |
| Grundmateriale | Metal |
| Kapacitet (metrisk) | 28 l |
| Vis mere |