Få mere at vide
Kern Sohn Large Glass Draft Shield
Til brug med (udstyr):
Precision Balance with 106 mm Plate
Precision Balance with 118 mm Plate
Beskrivelse
- Suitable for Precision Balances
- Balance Accessory
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Precision Balance with 106 mm Plate |
| Materiale | Glass |
| Dimensioner (L x B x H) | 140 x 150 x 130 mm |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.