Få mere at vide
Kern Sohn Large Glass Draft Shield
Artikelnummer. 17361503
Encompass_Preferred
Til brug med (udstyr):
Precision Balance with 106 mm Plate
Precision Balance with 118 mm Plate
Artikelnummer. 17361503
Brand: Kern Sohn 572A05
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Large glass draught shield with 3 sliding doors for easy access to the items being weighed.
  • Suitable for Precision Balances
  • Balance Accessory
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Precision Balance with 106 mm Plate
Materiale Glass
Dimensioner (L x B x H) 140 x 150 x 130 mm
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.