Få mere at vide
Cytiva Stor søjleholder til OD 50 mm søjler
Shop alle Cytiva produkter
Til brug med (udstyr):
Kolonner med OD 50 mm sammen med AKTAxpress
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Søjleholder til brug af søjler med od 50mm sammen medÅ KTA xpress.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Stor søjleholder |
| Til brug med (udstyr) | Kolonner med OD 50 mm sammen med AKTAxpress |
| Inkluderer | Søjleholder, unbraconøgle |