Få mere at vide
MedChemExpress Larazotide acetate
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.0% |
| CAS | 881851-50-9 |
| Indhold og opbevaring | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 785.89 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 10 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 16.67 mg/mL (21.21 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : 3.2 mg/mL (4.07 mM∣Need ultrasonic and warming) |