Learn More
Laquinimod, MedChemExpress
Beschreibung
Laquinimod reduces astrocytic NF-κB activation to protect from Cuprizone-induced demyelination. Laquinimod has the potential for relapsing remitting (RR) and chronic progressive (CP) forms of multiple sclerosis (MS; RRMS or CPMS) as well as neurodegenerative diseases research.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Laquinimod |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 248281-84-7 |
| Color | White |
| Quantity | 10 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C19H17ClN2O3 |
| For Use With (Application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | ABR-215062 |
| Solubility Information | DMSO : 100 mg/mL (280.27 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?