missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(+)-Lappaconitine >90%, TRC

Artikelnummer. 30465092
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30465092 250 mg
30480092 500 mg
30477303 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30465092 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL175850250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 32854-75-4
Molekylær formel C32 H44 N2 O8
Molekylvægt (g/mol) 584.7
Synonym (+)-Lappaconitine, Acetyl-10-deoxysepaconitine
SMIL CCN1C[C@@]2(CC[C@H](OC)C34[C@@H]2CC(C13)[C@@]5(O)C[C@H](OC)[C@H]6C[C@@H]4[C@]5(O)[C@H]6OC)OC(=O)c7ccccc7NC(=O)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Lappaconitine
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C32H44N2O8/c1-6-34-16-29(42-28(36)18-9-7-8-10-21(18)33-17(2)35)12-11-25(40-4)31-23(29)14-20(26(31)34)30(37)15-22(39-3)19-13-24(31)32(30,38)27(19)41-5/h7-10,19-20,22-27,37-38H,6,11-16H2,1-5H3,(H,33,35)/t19-,20?,22+,23-,24+,25+,26?,27+,29-,30+,31?,32+/m1/s1
Formel vægt 584.3098
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.