Få mere at vide
Lapatinib Ditosylate, TRC
Artikelnummer. 30135357
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135357 25 mg
17989949 5 mg
18003130 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30135357 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL17580025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 388082-77-7
Molekylær formel C29 H26 Cl F N4 O4 S . 2 C7 H8 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 925.46
Synonym 4-Quinazolinamine, N-[3-chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl]-6-[5-[[[2-(methylsulfonyl)ethyl]amino]methyl]-2-furanyl]-, 4-methylbenzenesulfonate (1:2), 4-Quinazolinamine, N-[3-chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl]-6-[5-[[[2-(methylsulfonyl)ethyl]amino]methyl]-2-furanyl]-, bis(4-methylbenzenesulfonate) (9CI), GW 572016F, Lapatinib ditosylate, Tykerb
IUPAC navn N-[3-chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl]-6-[5-[(2-methylsulfonylethylamino)methyl]furan-2-yl]quinazolin-4-amin; 4-methylbenzensulfonsyre
SMIL Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O.Cc2ccc(cc2)S(=O)(=O)O.CS(=O)(=O)CCNCc3oc(cc3)c4ccc5ncnc(Nc6ccc(OCc7cccc(F)c7)c(Cl)c6)c5c4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lapatinib Ditosylate
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C29H26ClFN4O4S.2C7H8O3S/c1-40(36,37)12-11-32-16-23-7-10-27(39-23)20-5-8-26-24(14-20)29(34-18-33-26)35-22-6-9-28(25(30)15-22)38-17-19-3-2-4-21(31)13-19;2*1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-10,13-15,18,32H,11-12,16-17H2,1H3,(H,33,34,35);2*2-5H,1H3,(H,8,9,10)
Formel vægt 924.1736