Få mere at vide
Lapatinib Ditosylatmonohydrat, TRC
Artikelnummer. 30472764
Skift visning
Mængde:
1 mg
2 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30472764 10 mg
30472462 1 mg
30468524 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30472764 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL17581310MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 388082-78-8
Molekylær formel C29 H26 Cl F N4 O4 S . 2 C7 H8 O3 S . H2 O
Molekylvægt (g/mol) 943.48
Synonym 4-Quinazolinamine, N-[3-chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl]-6-[5-[[[2-(methylsulfonyl)ethyl]amino]methyl]-2-furanyl]-, 4-methylbenzenesulfonate, hydrate (1:2:1), 4-Quinazolinamine, N-[3-chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl]-6-[5-[[[2-(methylsulfonyl)ethyl]amino]methyl]-2-furanyl]-, bis(4-methylbenzenesulfonate), monohydrate (9CI), Lapatinib ditosylate monohydrate, GW 572016F, GW 572016F
IUPAC navn N-[3-chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl]-6-[5-[(2-methylsulfonylethylamino)methyl]furan-2-yl]quinazolin-4-amin; 4-methylbenzensulfonsyre; Hydrate
SMIL O.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O.Cc2ccc(cc2)S(=O)(=O)O.CS(=O)(=O)CCNCc3oc(cc3)c4ccc5ncnc(Nc6ccc(OCc7cccc(F)c7)c(Cl)c6)c5c4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lapatinib Ditosylate Monohydrate
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C29H26ClFN4O4S.2C7H8O3S.H2O/c1-40(36,37)12-11-32-16-23-7-10-27(39-23)20-5-8-26-24(14-20)29(34-18-33-26)35-22-6-9-28(25(30)15-22)38-17-19-3-2-4-21(31)13-19;2*1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-10,13-15,18,32H,11-12,16-17H2,1H3,(H,33,34,35);2*2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
Formel vægt 942.1841