Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Lapatinib
Artikelnummer. 15861012 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15861012 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15861012 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 462360010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 231277-92-2 | C29H26ClFN4O4S | 581.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lapatinib
CAS 231277-92-2
Molekylær formel C29H26ClFN4O4S
Mængde 1 g
InChI nøgle BCFGMOOMADDAQU-UHFFFAOYSA-N
SMIL CS(=O)(=O)CCNCC1=CC=C(O1)C1=CC=C2N=CN=C(NC3=CC=C(OCC4=CC=CC(F)=C4)C(Cl)=C3)C2=C1
IUPAC navn N-{3-chlor-4-[(3-fluorphenyl)methoxy]phenyl}-6-(5-{[(2-methansulfonylethyl)amino]methyl}furan-2-yl)quinazolin-4-amin
Molekylvægt (g/mol) 581.06
Formel vægt 581.06