Få mere at vide
R&D Systems™ Lapatinib
Descrizione
Lapatinib is a potent and selective dual ErbB2 (HER-2) and EGFR inhibitor (IC50 values are 9.8 and 10.2 nM, respectively). Selective for EGFR and ErbB-2 versus other proliferative kinases. Inhibits proliferation in multiple cancer cell lines (average IC50 values <0.16 μM). Exhibits 100-fold average selectivity for the tumor cells versus human foreskin fibroblasts. Inhibits EGFR/ErbB2 autophosphorylation and phosphorylation of the downstream modulator AKT.
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | N-[3-Chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl]-6-[5-[[[2-(methylsulfonyl)ethyl]amino]methyl]-2-furanyl]-4-quinazolinamine |
| CAS | 231277-92-2 |
| Mængde | 10 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylær formel | C29H26ClFN4O4S |
| Formel vægt | 581.06 |
| Renhed | 98% |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?