missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Lapatinib-13C2,15N Ditosylate, TRC

Artikelnummer. 30470408
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30470408 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30470408 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL1758025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Lapatinib-13C2,15N Ditosylate
CAS 1246819-08-8
Molekylær formel C4113C2H42ClFN315NO10S3
Mængde 5 mg
Synonym N-[3-Chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl]-6-[5-[[[2-(methylsulfonyl)ethyl]amino]methyl]-2-furanyl]-4-quinazolinamine Bis(4-methylbenzenesulfonate)-13C2,15N Ditosylate, GW-572016F-13C2,15N, Tykerb-13C2,15N Ditosylate
InChI formel InChI=1S/C29H26ClFN4O4S.C7H8O3S/c1-40(36,37)12-11-32-16-23-7-10-27(39-23)20-5-8-26-24(14-20)29(34-18-33-26)35-22-6-9-28(25(30)15-22)38-17-19-3-2-4-21(31)13-19;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-10,13-15,18,32H,11-12,16-17H2,1H3,(H,33,34,35);2-5H,1H3,(H,8,9,10)/i11+1,12+1,32+1;
SMIL CC1=CC=C(S(=O)(O)=O)C=C1.FC2=CC(COC(C(Cl)=C3)=CC=C3NC4=NC=NC5=CC=C(C6=CC=C(C[15NH][13CH2][13CH2]S(C)(=O)=O)O6)C=C54)=CC=C2
Molekylvægt (g/mol) 928.44
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.