Få mere at vide
Lapaquistat Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lapaquistat Acetate |
| CAS | 189060-13-7 |
| Molekylær formel | C33 H41 Cl N2 O9 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1-[2-[(3R,5S)-1-[3-(Acetyloxy)-2,2-dimethylpropyl]-7-chloro-5-(2,3-dimethoxyphenyl)-1,2,3,5-tetrahydro-2-oxo-4,1-benzoxazepin-3-yl]acetyl]-4-piperidineacetic Acid, (3R-trans)-1-[[1-[3-(acetyloxy)-2,2-dimethylpropyl]-7-chloro-5-(2,3-dimethoxyphenyl)-1,2,3,5-tetrahydro-2-oxo-4,1-benzoxazepin-3-yl]acetyl]-4-piperidineacetic Acid, TAK 475 |
| InChI formel | InChI=1S/C33H41ClN2O9/c1-20(37)44-19-33(2,3)18-36-25-10-9-22(34)16-24(25)30(23-7-6-8-26(42-4)31(23)43-5)45-27(32(36)41)17-28(38)35-13-11-21(12-14-35)15-29(39)40/h6-10,16,21,27,30H,11-15,17-19H2,1-5H3,(H,39,40)/t27-,30-/m1/s1 |
| SMIL | COc1cccc([C@H]2O[C@H](CC(=O)N3CCC(CC(=O)O)CC3)C(=O)N(CC(C)(C)COC(=O)C)c4ccc(Cl)cc24)c1OC |
| IUPAC navn | 2-[1-[2-[(3R,5S)-1-(3-acetyloxy-2,2-dimethylpropyl)-7-chloro-5-(2,3-dimethoxyphenyl)-2-oxo-5H-4,1-benzoxazepin-3-yl]acetyl]piperidin-4-yl]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 645.14 |
| Formel vægt | 644.25 |