Få mere at vide
Lanthionine Ketimine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lanthionine Ketimine |
| CAS | 83923-11-9 |
| Molekylær formel | C6 H7 N O4 S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (R)-3,6-Dihydro-2H-1,4-thiazine-3,5-dicarboxylic Acid, (3R)-3,6-Dihydro-2H-1,4-thiazine-3,5-dicarboxylic Acid, L-Lanthionine Ketimine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO4S/c8-5(9)3-1-12-2-4(7-3)6(10)11/h3H,1-2H2,(H,8,9)(H,10,11)/t3-/m0/s1 |
| SMIL | OC(=O)[C@@H]1CSCC(=N1)C(=O)O |
| IUPAC navn | (3R)-3,6-dihydro-2H-1,4-thiazine-3,5-dicarboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.189 |
| Formel vægt | 189.01 |