Få mere at vide
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ TR-FRET VDR Coactivator Assay Kit, ged
Beskrivelse
- Dette sæt indeholder gede Tb-Anti-GST antistof; andre kitkomponenter er de samme som kit A15127
- De LanthaScreen™ TR-FRET Vitamin D Receptor (VDR) Coactivator Assay Kit giver en følsom og robust metode til high-throughput screening af potentielle VDR-ligander som agonister for coactivator-rekruttering. Sættet bruger et terbium (Tb)-mærket anti-GST-antistof, et fluorescein-mærket coactivator-peptid og et VDR-ligandbindende domæne (VDR-LBD), der er mærket med glutathion-S-transferase (GST ), i et homogent bland-og-læs assayformat
- At køre LanthaScreen™ TR-FRET VDR Coactivator Assay, VDR-LBD tilsættes til ligandtestforbindelser, efterfulgt af tilsætning af en blanding af fluorescein-coactivator-peptidet og Tb-anti-GST-antistof. Efter stuetemperaturinkubation beregnes TR-FRET 520:495 emissionsforholdet og bruges til at bestemme EC50 ud fra en dosisresponskurve for forbindelsen.
- Baseret på biologien af VDRcoactivator peptidinteraktionen er denne ligand EC50 en sammensat værdi, der repræsenterer mængden af ligand, der kræves for at binde til receptor, bevirke en konformationsændring og rekruttere coactivator peptid (figur 1).
- De LanthaScreen™ TR-FRET VDR Coactivator Assay Kit indeholder VDR-LBD (GST ) protein, fluorescein-mærket TRAP220/DRIP-2 coactivator peptid, Tb-anti-GST antistof og buffere. Opbevar komponenter som angivet i analyseprotokollen (-80 °C, -20 °C eller +4 °C).
Tekniske data
Tekniske data
| Konjugeret | Tb (terbium) |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Til brug med (udstyr) | Mikropladelæsere |
| Mængde | 800 x 20μ L-analyser |
| Emballage | 384-brønds plade |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i en ultrakold fryser (-68 til -85 °C). |
| Assay Entry | Biokemisk coregulator interaktion |
| Gen-id (Entrez) | 7421 |
| Udlæsning | Slutpunkt |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Vis mere |