Få mere at vide
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ TR-FRET TR beta Coactivator Assay Kit, ged
Beskrivelse
Dette sæt indeholder gede Tb-Anti-GST antistof; andre kitkomponenter er de samme som kit A15135:
De LanthaScreen™ TR-FRET TR (skjoldbruskkirtelreceptor) beta Coactivator Assay Kit giver en følsom og robust metode til high-throughput screening af potentielle TR beta ligander som agonister for ligandafhængig coactivator rekruttering. Sættet bruger et terbium (Tb)-mærket anti-GST-antistof, et fluorescein-mærket coactivator-peptid og et humant rekombinant TR beta-ligand-bindende domæne (TR beta-LBD), der er mærket med glutathion-S-transferase (GST ) i et homogent, bland-og-læs assayformat.
At analysere:
Når man udfører LanthaScreen™ TR-FRET TR beta coactivator assay, TR beta-LBD tilsættes til ligand testforbindelser efterfulgt af tilsætning af en blanding af fluorescein-coactivator peptidet og Tb anti-GST antistof. Efter en inkubationsperiode ved stuetemperatur beregnes 520 nm/495 nm TR-FRET-forholdet og kan anvendes til at bestemme EC50 ud fra en dosisresponskurve for forbindelsen. Baseret på biologien af TR beta-coactivator peptidinteraktionen er liganden EC 50 en sammensat værdi, der repræsenterer mængden af ligand, der kræves for at binde til receptor, inducere en konformationsændring og rekruttere coactivator peptid (figur 1).
Indhold og opbevaring:
De LanthaScreen™ TR-FRET TR beta Coactivator Assay Kit indeholder TR beta-LBD (GST ) protein, fluorescensmærket SRC2-2-coaktivatorpeptid, Tb-mærket anti-GST-antistof og buffere. Opbevar komponenter som angivet i analyseprotokollen (-80 °C, -20 °C eller +4 °C).
Tekniske data
Tekniske data
| Konjugeret | Tb (terbium) |
| Oversigt | LanthaScreen™ TR-FRET TR Beta Coactivator Assay Kit, 800 x 20μL Assays, 384-Well Plate Format, Tb (Terbium) Dye Type, Fluorescent Detection Method, TR-FRET Technique, For Pharma & Biopharma, Target & Lead Identification & Validation |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Til brug med (udstyr) | Mikropladelæsere |
| Inkluderer | TR beta-LBD (GST) protein, fluorescently labeled SRC2-2 coactivator peptide, Tb-labeled anti-GST antibody, and buffers |
| Mængde | 800 x 20μ L-analyser |
| Regulatorisk status | For research use only (RUO) |
| Emballage | 384-brønds plade |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i ultrakold fryser (-68 °C til -85 °C). |
| Assay Entry | Biokemisk coregulator interaktion |
| Vis mere |