Få mere at vide
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ TR-FRET TR alpha Coactivator Assay Kit, ged
Beskrivelse
Dette sæt indeholder gede Tb-Anti-GST antistof; andre kitkomponenter er de samme som kit A15136:
De LanthaScreen™ TR-FRET TR (skjoldbruskkirtelreceptor) alfa Coactivator Assay Kit giver en følsom og robust metode til highthroughput screening af potentielle TR alfa ligander som agonister for ligandafhængig coactivator rekruttering. Sættet bruger et terbium (Tb)-mærket anti-GST antistof, et fluorescein-mærket coactivator peptid og et humant rekombinant TR alpha ligand-bindende domæne (TR alpha-LBD), der er mærket med glutathion-S-transferase (GST ) i et homogent, bland-og-læs assayformat.
At analysere:
Når man udfører LanthaScreen™ TR-FRET TR alpha coactivator assay, TR alpha-LBD tilsættes til ligand testforbindelser efterfulgt af tilsætning af en blanding af fluorescein-coactivator peptidet og Tb anti-GST antistof. Efter en inkubationsperiode ved stuetemperatur beregnes 520 nm/495 nm TR-FRET-forholdet og anvendes til at bestemme EC50 ud fra en dosisresponskurve for forbindelsen. Baseret på biologien af TR-alfa-coaktivator-peptidinteraktionen er liganden EC 50 en sammensat værdi, der repræsenterer mængden af ligand, der kræves for at binde til receptor, inducere en konformationsændring og rekruttere coactivator-peptid (figur 1).
Indhold og opbevaring:
De LanthaScreen™ TR-FRET TR alpha Coactivator Assay Kit indeholder TR alpha-LBD (GST ) protein, fluorescensmærket SRC2-2-coaktivatorpeptid, Tb-mærket anti-GST-antistof og buffere. Opbevar komponenter som angivet i analyseprotokollen (-80 °C, -20 °C eller +4 °C).
Tekniske data
Tekniske data
| Konjugeret | Tb (terbium) |
| Oversigt | LanthaScreen™ TR-FRET TR Alpha Coactivator Assay Kit, 800 x 20μL Assays, 384-Well Plate Format, Tb (Terbium) Dye Type, Fluorescent Detection Method, TR-FRET Technique, For Pharma & Biopharma, Target & Lead Identification & Validation |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Til brug med (udstyr) | Mikropladelæsere |
| Inkluderer | TR alpha-LBD (GST) protein, fluorescently labeled SRC2-2 coactivator peptide, Tb-labeled anti-GST antibody, and buffers |
| Mængde | 800 x 20μ L-analyser |
| Regulatorisk status | For research use only (RUO) |
| Emballage | 384-brønds plade |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i ultrakold fryser (-68 °C til -85 °C). |
| Assay Entry | Biokemisk coregulator interaktion |
| Vis mere |