Få mere at vide
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ TR-FRET RAR beta Coactivator Assay Kit, ged
Beskrivelse
Dette sæt indeholder gede Tb-Anti-GST antistof; andre kitkomponenter er de samme som kit A15137:
De LanthaScreen™ TR-FRET RAR (retinsyrereceptor) beta Coactivator Assay Kit giver en følsom og robust metode til highthroughput-screening af potentielle RAR-beta-ligander som agonister for ligandafhængig coactivator-rekruttering. Sættet bruger et terbium (Tb)-mærket anti-GST antistof, et fluorescein-mærket coactivator peptid og et humant rekombinant RAR beta ligand-bindende domæne (RAR beta-LBD), der er mærket med glutathion-S-transferase (GST ) i et homogent, bland-og-læs assayformat.
Når du kører LanthaScreen™ TR-FRET RAR beta coactivator assay i agonist mode for at identificere agonist forbindelser, RAR beta-LBD tilsættes til ligand test forbindelser, efterfulgt af tilsætning af en blanding af fluorescein-coactivator peptidet og Tb-mærket anti-GST antistof. Efter en inkubationsperiode ved stuetemperatur beregnes 520 nm/495 nm TR-FRET-forholdet og kan anvendes til at bestemme EC50 ud fra en dosisresponskurve for forbindelsen. Baseret på biologien af RAR beta-coactivator peptid-interaktionen er denne ligand EC 50 en sammensat værdi, der repræsenterer mængden af ligand, der kræves for at binde til receptor, bevirke en konformationsændring og rekruttere coactivator peptid (figur 1).
Tekniske data
Tekniske data
| Konjugeret | Tb (terbium), FITC (fluorescein) |
| Oversigt | LanthaScreen™ TR-FRET RAR Beta Coactivator Assay Kit, 800 x 20μL Assays, 384-Well Plate Format, FITC (Fluorescein), Tb (Terbium) Dye Type, Fluorescent Detection Method, TR-FRET Technique, For Pharma & Biopharma, Target & Lead Identification |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Til brug med (udstyr) | Mikropladelæsere |
| Inkluderer | RAR beta-LBD (GST) protein, fluorescently labeled SRC2-2 coactivator peptide, Tb-labeled anti-GST antibody, and buffers |
| Mængde | 800 x 20μ L-analyser |
| Regulatorisk status | For research use only (RUO) |
| Emballage | 384-brønds plade |
| Indhold og opbevaring | De LanthaScreen™ TR-FRET RAR beta Coactivator Assay Kit indeholder RAR beta-LBD (GST ) protein, fluorescensmærket SRC2-2-coaktivatorpeptid, Tb-mærket anti-GST-antistof og buffere. Opbevar komponenter som angivet i analyseprotokollen (-80 °C, -20 °C eller +4 °C). |
| Assay Entry | Biokemisk coregulator interaktion |
| Vis mere |