Få mere at vide
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ TR-FRET PXR (SXR) Competitive Binding Assay Kit, kanin
Artikelnummer. 15333806
Mængde:
800 x 20μ L-analyser
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 15333806
Brand: Thermo Scientific™ A15142
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De LanthaScreen™ TR-FRET PXR (SXR) Competitive Binding Assay Kit giver en følsom og robust metode til high-throughput screening (HTS) af ligander for pregnane X-receptoren (PXR), også kendt som steroid- og xenobiotiske receptoren (SXR).
Dette kit indeholder Rabbit Tb-Anti-GST antistof; andre kitkomponenter er de samme som kit PV4839:
De LanthaScreen™ TR-FRET PXR (SXR) Competitive Binding Assay Kit giver en følsom og robust metode til high-throughput screening (HTS) af ligander for pregnane X-receptoren (PXR), også kendt som steroid- og xenobiotiske receptoren (SXR). Sættet bruger et terbium (Tb)-mærket anti-GST antistof, en fluorescerende lille molekyle PXR ligand (Fluormone™ PXR (SXR) Green), og et humant PXR (SXR) ligand-bindende domæne, der er mærket med glutathion S-transferase (GST ) i et homogent bland-og-læs assayformat.
For at analysere:
Når du kører LanthaScreen™ TR-FRET PXR (SXR) kompetitiv bindingsanalyse, et Tb-mærket anti-GST antistof bruges til indirekte at mærke receptoren ved at binde til dens GST tag. Konkurrerende ligandbinding detekteres af en testforbindelses evne til at fortrænge en fluorescerende ligand (sporstof) fra receptoren, hvilket resulterer i et tab af FRET-signal mellem Tb-anti-GST-antistoffet og sporstoffet (figur 1). Denne type bindingsassay er analog med radioligand-baserede assays, bortset fra at den eliminerer håndtering af radioaktivitet og muliggør et homogent, ''kun tilsætning'' format.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grøn
Konjugeret Tb (terbium)
Oversigt LanthaScreen™ TR-FRET PXR (SXR) Competitive Binding Assay Kit, Rabbit, 800 x 20μL Assays, Green, 384-Well Plate Format, Fluorescent Detection Method, Nuclear Receptors Druggable Target, Tb (Terbium) Label, TR-FRET Readout, Nuclear Receptor Assay
Detektionsmetode Fluorescens
Til brug med (udstyr) Mikropladelæsere
Inkluderer Tb-anti-GST Antibody (Rabbit), PXR(SXR)-LBD, GST, fluormone PXR(SXR) green, TR-FRET PXR(SXR) assay buffer, 1M DTT
Ligandkoblingsmetode Competitive ligand binding
Mængde 800 x 20μ L-analyser
Regulatorisk status For research use only. Not for use in diagnostic procedures
Emballage 384-brønds plade
Opbevaringsbuffer TR-FRET PXR(SXR) assay buffer
Indhold og opbevaring •Tb-anti-GST antistof (kanin) (opbevares ved -°20 C)
• PXR(SXR)-LBD, GST (-°80 C)
• Fluormone PXR(SXR) Grøn (-°20 C)
• TR-FRET PXR(SXR) analysebuffer (4 °C)
• 1M DTT (-20 °C eller -80 °C)
Assay kategori Biokemisk assay
Drugable mål Nukleare receptorer
Udlæsning TR-FRET (Bindende)
Produktlinje LanthaScreen
Til brug med (applikation) Nuklear Receptor Assay, TR-FRET
Ligand PXR
Produkttype TR-FRET PXR (SXR) Competitive Binding Assay Kit
Antal analyser 800 x 20μ L