Få mere at vide
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ TR-FRET FXR Coactivator Assay Kit, kanin
Artikelnummer. 15313806
Skift visning
Mængde:
800 x 20μ L-analyser
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde unitSize
15313806 800 x 20μ L-analyser 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15313806 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A15140
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De LanthaScreen™ TR-FRET FXR (farnesoid X-receptor) Coactivator Assay Kit giver en følsom og robust metode til high-throughput screening af potentielle FXR-ligander som agonister for coactivator-rekruttering.
Dette kit indeholder Rabbit Tb-Anti-GST antistof; andre kitkomponenter er de samme som kit PV4833:
De LanthaScreen™ TR-FRET FXR (farnesoid X-receptor) Coactivator Assay Kit giver en følsom og robust metode til high-throughput screening af potentielle FXR-ligander som agonister for coactivator-rekruttering. Sættet bruger et terbium (Tb)-mærket anti-GST-antistof, et fluorescein-mærket coactivator-peptid og et FXR-ligand-bindende domæne (FXR-LBD), der er mærket med glutathion-S-transferase (GST ), i et homogent, bland-og-læs assayformat.
For at analysere:
Når du kører LanthaScreen™ TR-FRET FXR coactivator assay i agonist mode, FXR-LBD tilsættes til ligand testforbindelser efterfulgt af tilsætning af en blanding af fluorescein-coactivator peptidet og Tb-mærket anti-GST antistof. Efter en inkubationsperiode ved stuetemperatur beregnes 520 nm/495 nm TR-FRET-forholdet og anvendes til at bestemme EC50 ud fra en dosisresponskurve for forbindelsen. Baseret på biologien af FXR-coactivator peptid-interaktionen er liganden EC50 en sammensat værdi, der repræsenterer mængden af ligand, der kræves for at binde til receptor, bevirke en konformationsændring og rekruttere coactivator-peptid (figur 1).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grøn
Konjugeret Tb (terbium)
Oversigt LanthaScreen™ TR-FRET FXR Coactivator Assay Kit, 800 x 20μL Assays, Green, 384-Well Plate Format, Tb (Terbium) Dye Type, Fluorescent Detection Method, TR-FRET Technique, For Pharma & Biopharma, Target & Lead Identification & Validation
Detektionsmetode Fluorescens
Til brug med (udstyr) Mikropladelæsere
Inkluderer Tb-anti-GST antibody (rabbit), FXR-LBD, GST, fluorescein coactivator peptide, TR-FRET coregulator buffer G, 1M DTT
Mængde 800 x 20μ L-analyser
Regulatorisk status For research use only (RUO)
Emballage 384-brønds plade
Indhold og opbevaring •Tb-anti-GST antistof (kanin) (opbevares ved -20 °C)
• FXR-LBD, GST (-80 °C)
• Fluoroscein coactivator peptid (-20 °C)
• TR-FRET Koregulator Buffer G (4 °C)
• 1M DTT (-20 °C eller -80 °C)
Assay kategori Biokemisk assay
Drugable mål Nukleare receptorer
Udlæsning TR-FRET (Aktivitet)
Produktlinje LanthaScreen
Til brug med (applikation) Nuklear Receptor Assay, TR-FRET
Ligand FXR
Produkttype TR-FRET FXR Coactivator Assay Kit
Antal analyser 800 x 20μ L