Få mere at vide
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ TR-FRET ERR gamma Coactivator Assay Kit, ged
Beskrivelse
Dette sæt indeholder gede Tb-Anti-GST antistof; andre kitkomponenter er de samme som kit A15121:
De LanthaScreen™ TR-FRET Estrogen Related Receptor (ERR) gamma-coactivator-assay-kit giver en følsom og robust metode til high-throughput-screening af potentielle ERR-gamma-ligander som antagonister/inverse agonister for coactivator-fortrængning. Det homogene mix-and-read assay-format resulterer i en ligand EC50-sammensat værdi, der repræsenterer mængden af ligand, der kræves for at binde til receptor, bevirke en konformationsændring og fortrænge coaktivatorpeptid (figur 1).
Hvordan det virker
De LanthaScreen™ TR-FRET ERR gamma Coactivator Assay Kit inkluderer et terbium (Tb)-mærket anti-GST antistof, et fluorescein-mærket coactivator peptid og et humant ERR gamma-ligand-bindende domæne (ERR gamma-LBD), der er mærket med glutathion-S-transferase (GST ). For at analysere tilsættes ERR gamma-LBD til testforbindelser efterfulgt af tilsætning af en blanding af fluorescein-coaktivator-peptidet og Tb-anti- GST antistof. Efter stuetemperaturinkubation beregnes TR-FRET 520:495 emissionsforholdet og bruges til at bestemme EC50 ud fra en dosisresponskurve for forbindelsen.
Indhold og opbevaring:
De LanthaScreen™ TR-FRET ERR gamma Coactivator Assay Kit indeholder ERR gamma-LBD (GST ) protein, fluorescensmærket PGC1a-coaktivatorpeptid, Tb-anti-GST-antistof og buffere. Opbevar komponenter som angivet i analyseprotokollen (-80 °C, -20 °C eller +4 °C).
Tekniske data
Tekniske data
| Konjugeret | Tb (terbium) |
| Oversigt | LanthaScreen™ TR-FRET ERR Gamma Coactivator Assay Kit, 800 x 20μL Assays, 384-Well Plate Format, Tb (Terbium) Dye Type, Fluorescent Detection Method, TR-FRET Technique, For Pharma & Biopharma, Target & Lead Identification & Validation |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Til brug med (udstyr) | Mikropladelæsere |
| Inkluderer | ERR gamma-LBD (GST) protein, fluorescently labeled PGC1a coactivator peptide, Tb-anti-GST antibody, and buffers |
| Mængde | 800 x 20μ L-analyser |
| Regulatorisk status | For research use only (RUO) |
| Emballage | 384-brønds plade |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i ultrakold fryser (-68 °C til -85 °C). |
| Assay Entry | Biokemisk coregulator interaktion |
| Vis mere |