Få mere at vide
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ TR-FRET ERR beta Coactivator Assay Kit, ged
Beskrivelse
Dette sæt indeholder gede Tb-Anti-GST antistof; andre kitkomponenter er de samme som kit A15139:
De LanthaScreen™ TR-FRET ERR (østrogen-relateret receptor) beta Coactivator Assay Kit giver en følsom og robust metode til highthroughput-screening af potentielle ERR-beta-ligander som omvendte agonister for ligandafhængig coactivator-fortrængning. Sættet bruger et terbium (Tb)-mærket anti-GST-antistof, et fluorescein-mærket coactivator-peptid og et humant rekombinant ERR beta-ligand-bindende domæne (ERR beta-LBD), der er mærket med glutathion-S-transferase (GST ) i et homogent bland-og-læs assayformat.
For at analysere:
Når du kører LanthaScreen™ ERR beta TR-FRET Coactivator Assay, ERR beta-LBD tilsættes til ligand testforbindelser efterfulgt af tilsætning af en blanding af fluorescein-coactivator peptidet og Tb-mærket anti-GST antistof. Efter en inkubationsperiode ved stuetemperatur beregnes 520 nm/495 nm TR-FRET-forholdet og kan bruges til at bestemme EC50 ud fra en dosisresponskurve for forbindelsen.
Baseret på biologien af ERR beta-coactivator peptid-interaktionen er denne ligand EC50 en sammensat værdi, der repræsenterer mængden af ligand, der kræves for at binde til receptor, bevirke en konformationsændring og fortrænge coactivator-peptid (se figur 1).
Tekniske data
Tekniske data
| Konjugeret | Tb (terbium) |
| Oversigt | LanthaScreen™ TR-FRET ERR Beta Coactivator Assay Kit, 800 x 20μL Assays, 384-Well Plate Format, Tb (Terbium) Dye Type, Fluorescent Detection Method, TR-FRET Technique, For Pharma & Biopharma, Target & Lead Identification & Validation |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Til brug med (udstyr) | Mikropladelæsere |
| Inkluderer | ERR beta-LBD (GST) protein, fluorescently labeled PGC1a coactivator peptide, Tb-labeled anti-GST antibody, and buffers |
| Mængde | 800 x 20μ L-analyser |
| Regulatorisk status | For research use only (RUO) |
| Emballage | 384-brønds plade |
| Indhold og opbevaring | De LanthaScreen™ TR-FRET ERR beta Coactivator Assay Kit indeholder ERR beta-LBD (GST ) protein, fluorescensmærket PGC1a-coaktivatorpeptid, Tb-mærket anti-GST-antistof og buffere. Opbevar komponenter som angivet i analyseprotokollen (-80 °C, -20 °C eller +4 °C). |
| Assay Entry | Biokemisk coregulator interaktion |
| Vis mere |