Få mere at vide
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ TR-FRET ER alpha Coactivator Assay Kit
Artikelnummer. 15617858
Skift visning
Mængde:
800 x 20μ L-analyser
Pakningsstørrelse:
Pakke med 800
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15617858 800 x 20μ L-analyser Pakke med 800
1 options
Artikelnummer. 15617858 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A15885
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De LanthaScreen™ TR-FRET ER alpha Coactivator Assay Kit giver en følsom og robust metode til high-throughput screening af potentielle østrogenreceptor (ER) alfa ligander som agonister eller antagonister for ligandafhængig coactivator rekruttering.
De LanthaScreen™ TR-FRET ER alpha Coactivator Assay Kit bruger et ER alpha ligand-bindende domæne (ER alpha-LBD) mærket med glutathion-S-transferase (GST ), et terbium (Tb)-mærket anti-GST-antistof og et fluorescein-mærket coaktivatorpeptid i et homogent mix-and-read assayformat.
Agonist-tilstand
At køre LanthaScreen TR-FRET ER alfa Coactivator Assay i agonisttilstand (for at identificere agonistforbindelser), ER alpha-LBD tilsættes til ligandtestforbindelser efterfulgt af tilsætning af en blanding af fluorescein-coaktivatorpeptid og Tb-anti-GST-antistof. Efter inkubation ved stuetemperatur beregnes TR-FRET 520:495 nm emissionsforholdet og bruges til at bestemme EC50 ud fra en dosisresponskurve for forbindelsen. Baseret på biologien af ER alfa-coactivator peptid-interaktionen er denne ligand EC50 en sammensat værdi, der repræsenterer mængden af ligand, der kræves for at binde til receptoren, bevirke en konformationsændring og rekruttere coactivator-peptid.
Antagonisttilstand
At køre LanthaScreen TR-FRET ER alpha Coactivator Assay i antagonisttilstand (for at identificere antagonistforbindelser), ER alpha-LBD tilsættes til ligandtestforbindelser, efterfulgt af tilsætning af en blanding af agonist, fluorescein-coactivator peptid og terbium (Tb)-mærket anti-GST antistof. Koncentrationen af agonist anvendt i denne tilstand er EC80-koncentrationen som bestemt ved først at køre assayet i agonisttilstand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 1 rør ER alpha Ligand Binding Domain Rekombinant Protein (opbevares ved -68 til -°85 C)
1 rør peptid (opbevares ved -5 til -30 °C)
2 flasker TR-FRET Buffer (opbevares ved -5 til -°30 C)
1 rør Tb-Anti-GST Ab (opbevares ved -5 til -°30 C)
1 rør DTT (opbevar ved -5 til -30 °C)
Til brug med (applikation) Co-Factor Interaction Assay, Nuclear Receptor Assay
Produktlinje LanthaScreen
Mængde 800 x 20μ L-analyser
Type Coactivator Assay Kit