Få mere at vide
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ TR-FRET CAR Coactivator Assay Kit, kanin
Artikelnummer. 15323806
Skift visning
Mængde:
800 x 20μ L-analyser
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde unitSize
15323806 800 x 20μ L-analyser 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15323806 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A15141
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De LanthaScreen™ TR-FRET Constitutive Androstane Receptor (CAR) Coactivator Assay giver en følsom og robust metode til highthroughput screening (HTS) af potentielle CAR-ligander som agonister for ligandafhængig coactivator rekruttering eller inverse agonister for ligandafhængig coactivator forskydning.
Dette kit indeholder Rabbit Tb-Anti-GST antistof; andre kitkomponenter er de samme som kit PV4836:
De LanthaScreen™ TR-FRET Constitutive Androstane Receptor (CAR) Coactivator Assay giver en følsom og robust metode til highthroughput screening (HTS) af potentielle CAR-ligander som agonister for ligandafhængig coactivator rekruttering eller inverse agonister for ligandafhængig coactivator forskydning. Sættet bruger et terbium-mærket anti-GST-antistof, et fluorescein-mærket coactivator-peptid og et CAR-ligand-bindende domæne (CAR-LBD), der er mærket med glutathion-S-transferase (GST ) i et homogent bland-og-læs assayformat.
For at analysere:
Når du kører LanthaScreen™ TR-FRET CAR Coactivator Assay, CAR-LBD tilsættes til ligand testforbindelser efterfulgt af tilsætning af en blanding af fluorescein-coactivator peptidet og terbium anti-GST antistof. Efter en inkubationsperiode ved stuetemperatur beregnes 520 nm/495 nm TR-FRET-forholdet og kan bruges til at bestemme EC50 ud fra en dosisresponskurve for forbindelsen. Baseret på biologien af CAR-coactivator peptidinteraktionen er denne ligands EC50 en sammensat værdi, der repræsenterer mængden af ligand, der kræves for at binde til receptoren, bevirke en konformationsændring og enten rekruttere eller fortrænge coactivator peptid (figur 1 og 2).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grøn
Konjugeret Tb (terbium)
Oversigt LanthaScreen™ TR-FRET CAR Coactivator Assay Kit, 800 x 20μL Assays, Green, 384-Well Plate Format, Tb (Terbium) Dye Type, Fluorescent Detection Method, TR-FRET Technique, For Pharma & Biopharma, Target & Lead Identification & Validation
Detektionsmetode Fluorescens
Til brug med (udstyr) Mikropladelæsere
Inkluderer Tb-anti-GST antibody (rabbit), CAR-LBD, GST, fluorescein coactivator peptide, TR-FRET coregulator buffer G, 1M DTT
Mængde 800 x 20μ L-analyser
Regulatorisk status For research use only (RUO)
Emballage 384-brønds plade
Indhold og opbevaring •Tb-anti-GST antistof (kanin) (opbevares ved -20 °C)
• CAR-LBD, GST (-80 °C)
• Fluoroscein coactivator peptid (-20 °C)
• TR-FRET Koregulator Buffer G (4 °C)
• 1M DTT (-20 °C eller -80 °C)
Assay kategori Biokemisk assay
Drugable mål Nukleare receptorer
Udlæsning TR-FRET (Aktivitet)
Produktlinje LanthaScreen
Til brug med (applikation) Nuklear Receptor Assay, TR-FRET
Ligand BIL
Produkttype TR-FRET CAR Coactivator Assay Kit
Antal analyser 800 x 20μ L-assays