Få mere at vide
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ TR-FRET CAR Coactivator Assay Kit, ged
Beskrivelse
Dette sæt indeholder gede Tb-Anti-GST antistof; andre kitkomponenter er de samme som kit A15141:
De LanthaScreen™ TR-FRET Constitutive Androstane Receptor (CAR) Coactivator Assay giver en følsom og robust metode til highthroughput screening (HTS) af potentielle CAR-ligander som agonister for ligandafhængig coactivator rekruttering eller inverse agonister af ligandafhængig coactivator forskydning. Sættet bruger et terbium-mærket anti-GST-antistof, et fluorescein-mærket coactivator-peptid og et CAR-ligand-bindende domæne (CAR-LBD), der er mærket med glutathion-S-transferase (GST ) i et homogent bland-og-læs assayformat.
For at analysere:
Når du kører LanthaScreen™ TR-FRET CAR Coactivator Assay, CAR-LBD tilsættes til ligand testforbindelser efterfulgt af tilsætning af en blanding af fluorescein-coactivator peptidet og terbium anti-GST antistof. Efter en inkubationsperiode ved stuetemperatur beregnes 520 nm/495 nm TR-FRET-forholdet og kan bruges til at bestemme EC50 ud fra en dosisresponskurve for forbindelsen. Baseret på biologien af CAR-coactivator peptidinteraktionen er denne ligands EC50 en sammensat værdi, der repræsenterer mængden af ligand, der kræves for at binde til receptoren, bevirke en konformationsændring og enten rekruttere eller fortrænge coactivator peptid (figur 1 og 2).
Tekniske data
Tekniske data
| Konjugeret | Tb (terbium) |
| Oversigt | LanthaScreen™ TR-FRET CAR Coactivator Assay Kit, 800 x 20μL Assays, 384-Well Plate Format, Tb (Terbium) Dye Type, Fluorescent Detection Method, TR-FRET Technique, For Pharma & Biopharma, Target & Lead Identification & Validation |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Til brug med (udstyr) | Mikropladelæsere |
| Inkluderer | CAR-LBD (GST) protein, fluorescently labeled PGC1a coactivator peptide, terbium-labeled anti-GST antibody, and buffers |
| Mængde | 800 x 20μ L-analyser |
| Regulatorisk status | For research use only (RUO) |
| Emballage | 384-brønds plade |
| Indhold og opbevaring | De LanthaScreen™ TR-FRET CAR Coactivator Assay Kit indeholder CAR-LBD (GST ) protein, fluorescensmærket PGC1a-coaktivatorpeptid, terbium-mærket anti-GST-antistof og buffere. Opbevar komponenter som angivet i analyseprotokollen (-80 °C, -20 °C eller +4 °C). |
| Assay Entry | Biokemisk coregulator interaktion |
| Vis mere |