Få mere at vide
Invitrogen™ LanthaScreen™ TR-FRET androgen receptor coactivator assay kit
Beskrivelse
De LanthaScreen™ TR-FRET Androgen Receptor Coactivator Assay Kit giver en følsom og robust metode til high-throughput screening af potentiel androgen receptor (AR ) ligander som agonister for coaktivatorrekruttering eller antagonister for agonistafhængig coaktivatorrekruttering. I både agonist- og antagonisttilstanden bruger den homogene bland-og-læs-analyse en rotte AR ligandbindende domæne (AR-LBD) mærket med hexahistidin og glutathion-S-transferase (GST ) (også tilgængelig separat), et terbium (Tb)-mærket anti-GST-antistof og et fluorescein-mærket coaktivatorpeptid.
Agonist-tilstand
Når LanthaScreen TR-FRET Androgen Receptor Coactivator Assay køres i agonisttilstand (for at identificere agonistforbindelser), AR-LBD tilsættes til ligandtestforbindelser efterfulgt af tilsætning af en blanding af fluorescein-coaktivatorpeptid og Tb-anti-GST-antistof. Efter stuetemperaturinkubation beregnes TR-FRET 520:495 nm emissionsforholdet og bruges til at bestemme EC50 ud fra en dosisresponskurve for forbindelsen. Denne ligand EC50 er en sammensat værdi, der repræsenterer mængden af ligand, der kræves for at binde til receptor, bevirke en konformationsændring og rekruttere coaktivatorpeptid (se figur).
Antagonisttilstand
Når LanthaScreen TR-FRET Androgen Receptor Coactivator Assay køres i antagonisttilstand (for at identificere antagonistforbindelser), AR-LBD tilsættes til ligandtestforbindelser, efterfulgt af tilsætning af en blanding af DHT-agonist, fluorescein-coaktivatorpeptid og Tb-anti-GST-antistof. Koncentrationen af DHT-agonist anvendt i denne tilstand er EC80-koncentrationen som bestemt ved først at køre assayet i agonisttilstand. Et eksempel på data produceret i antagonisttilstand er vist i figuren nedenfor.
Agonist-tilstand
Når LanthaScreen TR-FRET Androgen Receptor Coactivator Assay køres i agonisttilstand (for at identificere agonistforbindelser), AR-LBD tilsættes til ligandtestforbindelser efterfulgt af tilsætning af en blanding af fluorescein-coaktivatorpeptid og Tb-anti-GST-antistof. Efter stuetemperaturinkubation beregnes TR-FRET 520:495 nm emissionsforholdet og bruges til at bestemme EC50 ud fra en dosisresponskurve for forbindelsen. Denne ligand EC50 er en sammensat værdi, der repræsenterer mængden af ligand, der kræves for at binde til receptor, bevirke en konformationsændring og rekruttere coaktivatorpeptid (se figur).
Antagonisttilstand
Når LanthaScreen TR-FRET Androgen Receptor Coactivator Assay køres i antagonisttilstand (for at identificere antagonistforbindelser), AR-LBD tilsættes til ligandtestforbindelser, efterfulgt af tilsætning af en blanding af DHT-agonist, fluorescein-coaktivatorpeptid og Tb-anti-GST-antistof. Koncentrationen af DHT-agonist anvendt i denne tilstand er EC80-koncentrationen som bestemt ved først at køre assayet i agonisttilstand. Et eksempel på data produceret i antagonisttilstand er vist i figuren nedenfor.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 800 x 20μ L-analyser |
| Indhold og opbevaring | 1 rør AR Ligandbindende domæne rekombinant protein (opbevares ved -68 til -85 °C) 1 rør Peptid (opbevares ved -5 til -°30 C) 2 flasker TR-FRET Buffer (opbevares ved -5 til -°30 C) 1 rør Tb-Anti-GST Ab (opbevares ved -5 til -°30 C) 1 rør DTT (opbevar ved -5 til -30 °C) |
| Produktlinje | LanthaScreen |
| Til brug med (applikation) | Co-Factor Interaction Assay, Nuclear Receptor Assay |
| Ligand | AR |
| Produkttype | TR-FRET androgen receptor coactivator assay kit |
| Antal analyser | 800 x 20μ L-analyser |