Få mere at vide
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Thiol Reaktiv Tb Chelat
Artikelnummer. 11533467
Mængde:
1 mg
10μ g
100μ g
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
Artikelnummer. 11533467
Brand: Thermo Scientific™ PV3579
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
LanthaScreen™ Thiol Reaktiv Tb Chelat
  • Som en del af LanthaScreen™ TR-FRET værktøjskasse med assay reagenser, LanthaScreen™ Thiol Reactive Tb Chelate-mærkningsreagens er tilgængelig til analyseudvikling
  • Den thiol-reaktive maleimidgruppe kan konjugeres til praktisk talt ethvert peptid eller protein, der indeholder en eller flere tilgængelige thioldele, såsom thiolgruppen fundet på en cysteinrest
  • Energioverførsel fra terbiumdonoren til en passende acceptor såsom fluorescein detekteres let ved at overvåge en stigning i acceptorfluorescensintensiteten
  • Se brugervejledningen for en applikationsbaseret protokol for cysteinholdige peptider eller proteiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 100μ g
Produkttype Thiol Reaktiv Tb Chelat
Indhold og opbevaring LanthaScreen™ TR-FRET-mærkningsreagenser leveres lyofiliseret. Opbevares ved -20 °C, tørret og beskyttet mod lys. Efter rekonstituering skal terbiumlanthanidchelater opbevares på is og bruges inden for samme dag.
Forsendelsestilstand Tøris
Produktlinje LanthaScreen™